Mobiliario para salas limpias
El espacio es escaso en salas limpias en las que cada metro cuadrado es caro. Como consecuencia no existen soluciones estándar ni medidas estándar.
El mobiliario de acero inoxidable para salas limpias, que es eléctricamente conductor, consta de soportes verticales con laterales sólidos y parte superior horizontal perforada para reducir la alteración del flujo laminar vertical. También facilita mover y limpiar el mobiliario. Los orificios de la parte superior tienen un diámetro de 8-10 mm y están achaflanados por ambos lados.
Tables
Top solid or perforated for an optimum routing of airflow. Made from stainless steel. Equipment in chrom plated steel, melamine face chipboard or plastic avaiable.
Estanterías
Estanterías para salas limpias de acero inoxidable o cromadas de diferentes alturas.
Cabinets
Cleanroom cabinets made of stainless steel, brushed or electropolished in many variants.
Utility Carts
Made of stainless steel in different designs and sizes with 2 or 3 wire or solid shelves.
.png)
Percheros
De acero inoxidable. Disponibles también modelos con compartimentos encima de la barra para gorros, mascarillas, etc. y con estantes de almacenamiento para zapatos.
Bancadas asiento
Barrera funcional para una entrada y salida controlada de los empleados que trabajan en una sala limpia o en entornos controlados. Superficies para sentarse compatibles con salas limpias, opcionalmente de polietileno o polipropileno.
Sistemas dispensadores
Sistemas dispensadores para almacenamiento y extracción fácil de consumibles, toallitas o extracción de guantes de las cajas.