Campanas de extracción de gases sin conducto
Las campanas de extracción de gases de recirculación sin conducto son una alternativa a las cabinas de extracción cuando no resulta posible configurar un circuito de extracción para la expulsión de gases desde el interior al exterior. Estas campanas están equipadas con tecnología de filtración específica para el tipo de producto tratado.
Diseño para la protección del usuario y el entorno
  • Una solución flexible/adaptable
    Tecnología Flex™: columna de filtración modular adaptable a sus necesidades y el entorno. Sólido y líquidos, juntos o por separado.
  • Una solución rentable
    Escaso consumo energético
    Fácil instalación y reubicación, disponibilidad inmediata
    Reduce los costes de funcionamiento, configuración e infraestructura
  • Una solución segura
    Compatible con la norma NF X 15-211 : 2009 y probada conforme a la norma ASHRAE 110 : 1995
    ESP®, programa de seguridad Erlab: una solución duradera para la protección de los usuarios
  • Una solución respetuosa con el medio ambiente
    Sin emisión de contaminantes nocivos a la atmósfera