 |
VWR puede ofrecerle reactivos y dispositivo para preparar, conservar y procesar tejidos, cortar y teñir secciones. Existe un gran número de técnicas para la preparación de tejidos y numerosos métodos de examen. La mayoría incluyen la preparación de secciones que se examinan a través de varios tipos de técnicas de microscopía, pero con sólo una metodología y, por supuesto, con una sola técnica de tinción no se pueden mostrar todas las células de un tejido con la misma calidad. Es posible mostrar la morfología mediante la tinción de colorantes, las características funcionales mediante productos histoquímicos, los métodos inmunológicos o moleculares y la ultraestructura mediante un microscopio de electrones: todos estos métodos se realizan en la misma muestra. Una característica de las secciones teñidas y los tejidos en bloques de parafina es su permanencia y la mayoría de los laboratorios de histología mantienen los bloques y las preparaciones en portaobjetos durante largos periodos de tiempo. Para portaobjetos, cubreobjetos, microscopios, etc. consulte nuestra sección de microscopía. |