Tinción
A menudo, los elementos celulares presentan diferentes índices de refracción, que puede utilizarse para una identificación parcial mediante diferentes tipos de microscopios. Sin embargo, para un estudio detallado y una preparación permanente, los procesos de tinción no varían.
Nuestros tintes biológicos se preparan, cuando es posible, a partir de colorantes Certstain®, que se han fabricado siguiendo estrictas especificaciones según su objetivo y que se han sometido a rigurosos procedimientos de garantía que se asemejan a los principales métodos de uso. Estos colorantes se clasifican en dos grupos: sintéticos, el grupo significativamente más amplio, y naturales. No obstante, algunos de los tintes biológicos más importantes como la hematoxilina y la carmina pertenecen al grupo de colorantes naturales. La hematoxilina y la eosina son los tintes histológicos más utilizados. Su popularidad se debe a su capacidad para mostrar un gran número de diferentes estructuras de tejidos, su amplia aplicabilidad en tejidos de diferentes zonas y su variedad de preparaciones en diferentes formas, así como su sencillez.
Selección de productos
Puente de tinción
Idóneo para tinción de sobremesa de varios portaobjetos a la vez...
Cubetas de vidrio para tinción
Muchos departamentos utilizan instrumentos de tinción automatizados, pero siempre es necesario teñir muestras de forma individual o en lotes...
Tintes y colorantes
La gama de VWR incluye una amplia gama de tintes y colorantes de BDH Prolabo y Merck...