Análisis de humedad
VWR ofrece una amplia gama de analizadores de humedad con elementos calefactores por infrarrojos, halógenos, metálicos, cerámicos o de cuarzo combinado para mediciones de precisión y rutinarias.
- Calentamiento por infrarrojos: elementos calefactores sin vidrio (MB23), halógenos para unos resultados rápidos (MB25), con vidrio o paneles de aluminio (MA35)
- Analizadores de humedad de alta precisión: elementos halógenos (MB35, MB45, MA100), cerámicos o de cuarzo combinado (MA100 y MA150)
- Hay disponible una selección de versiones verificadas (OCE) para su uso en metrología legal
Balanzas de humedad
Una selección de balanzas de humedad...
Platos de secado y pesaje
Platos de aluminio resistente compatibles con la mayoría de balanzas de humedad y secadores...