Embudos de polvos VWR®, vástagos paralelos, polipropileno
Proveedor: VWR
VWR®
400700-0080 400700-0100 400700-0150 400700-0065
30252-951CS 2826.61 MXN
30252-951 30252-953 30252-955 30252-957
Embudos de polvos VWR®, vástagos paralelos, polipropileno
Embudos Embudos para polvos
Los embudos para polvos son rápidos y eficientes.
  • Esterilizables en autoclave
  • Resistente a la mayoría de los productos químicos
  • Estructura de polipropileno
Los vástagos paralelos reducen la formación de puentes en los polvos; las nervaduras externas evitan la formación de cámara de aire. Los embudos son resistentes a la mayoría de los productos químicos, excepto a los agentes oxidantes fuertes. Puede utilizarse de 0 a 135 °C (32 a 275 °F).