Pipeteadores de VWR®
Proveedor: VWR
VWR®
5010BU 5010BL 5010GR 5010RE
53497-111CS 26966.52 MXN
53497-111 53497-009 53497-086 53497-053
Pipeteadores de VWR®
Pipetas Bombas de pipeteadores
Los pipeteadores eliminan la práctica frecuentemente peligrosa de introducir líquidos en las pipetas mediante la boca.
  • Estructura 100 % de caucho natural
  • Para su uso con pipetas de 1 a 45 ml
  • Cuatro opciones de color disponibles
Funcionan de manera segura con líquidos tóxicos, infecciosos, odoríferos, radioactivos, corrosivos o estériles.
Las pipetas están hechas de caucho 100 % natural con tres válvulas de bola de acero inoxidable. Para usar con pipetas de 1 a 45 ml de capacidad y de 4 a 8 mm de diámetro exterior. Se puede alcanzar un volumen de 100 ml con evacuaciones repetidas. Con un simple proceso de tres pasos, es posible eliminar el peligroso pipeteado con la boca.
También es útil para extraer líquidos que flotan por encima de un sedimento o precipitado químico.