Prendas desechables para salas limpias
Las prendas desechables están diseñadas y fabricadas con material duradero, ligero y de baja generación de pelusas, proporcionando una excelente combinación tanto de comodidad como de protección.
basan ofrece una gama completa de desechables para salas limpias y entornos controlados que cubren la gama completa de pies a cabeza, como monos, batas, capuchas, manguitos protectores y cubrebotas. Para adaptarse a todas las áreas, la gama está disponible estéril y no estéril.
disposable Cleanroom garments, coverall, coat, hood. cap, overshoes, facemask, beard cover, overboot, apron
Monos
Con capucha unida, con calcetines integrados o como versión esterilizable.
Batas
Fabricadas de diferentes materiales, longitudes, con botones a presión o cierre de velcro.
Delantales
Disponibles delantales protectores para quimioterapia o resistentes a productos químicos, de Tyvek o LPDE.
Capuchas
Disponibles como capuchas no tejidas, capuchas de Tyvek o gorros con visera.
Cubrebarbas
Cubrebarbas no tejidas con buena capacidad de barrera frente a partículas. Transpirables, talla universal.
Mascarillas
Amplia variedad de modelos: con cintas, en versión ancha, integradas en la capucha, de dos capas, tipo velo, estériles
Cubrezapatos / Cubrebotas
Disponibles en diferentes materiales, bajos, medios o altos, o como versión conductora.
Manguitos protectores
Hecho de Tyvek, LDPE, no tejidos o como manguitos protectores para quimioterapia.