Envasado para salas limpias
Ofrecemos una gran variedad de productos para las exigentes aplicaciones de envasado en salas limpias y entornos controlados como idoneidad de la esterilización, baja contaminación con partículas, resistencia a la mayoría de productos químicos, sellado de alta calidad o antiestático. Hay disponibles bolsas (lisas), bolsas de apertura fácil o tubos. Las hojas transparentes ofrecen la ventaja de la visibilidad del producto. La gama también incluye hojas adecuadas para impresión.
Están disponibles todos los tipos de envases para salas limpias para las diversas clases de salas limpias, así como envases para máquinas y dispositivos de todos los tamaños u otros artículos esterilizados extra grandes. Hay disponibles dispositivos de sellado previa solicitud.
Tyvek Packaging
Made of transparent foil with very low gas residue, extremely low particle contamination and outstanding barrier characteristics. Available in various cleanroom classes.
Transparent Paper Packaging
Transparent and printable foil. Unlimited suitability for steam-, ethylene-oxide- and formaldehyde-sterilisation. As flat bag or tube.
Envases de polietileno
Polietileno transparente ultralimpio. Adecuado para esterilización gamma y resistente a la mayoría de los productos químicos. Hay disponibles bolsas lisas, tubos y envases para máquinas y dispositivos de todos los tamaños.
Envases de polietileno antiestático
De polietileno ultralimpio, no corrosivo, resistente a la mayoría de productos químicos y fácilmente termosellable.
Knives and Cutters
For easy opening of packaging and other cutting work in cleanrooms. Reusable and disposable versions available.