Aspiradoras para salas limpias
Capacidad de succión
La potencia de succión óptima de las aspiradoras para salas limpias se consigue gracias a la interacción perfecta del motor, el flujo de aire a través del dispositivo y la posición de la bolsa de filtro vertical eficiente. La potencia de succión se regula en dos niveles de velocidad. La capacidad de succión de más de 40 litros por segundo confirma la perfecta interacción del motor y el ventilador a un bajo nivel de ruido.
Filtración
El parámetro más importante de las aspiradoras de salas limpias es la recogida de residuos o partículas ultrafinas generados a partir de los materiales recuperados, contaminantes y/o del motor.
Filtro ULPA - eficacia: 99,999% sobre partículas de tan solo 0,12 micras (Ultra Low Penetration Air)
Filtro HEPA - eficacia: 99,999% sobre partículas de tan solo 0,3 micras (High Efficiency Particulate Air)
Básicamente usamos el filtro ULPA de alto rendimiento para los modelos para salas limpias. Gracias al nivel de velocidad, el filtro ULPA se convierte en el nivel más alto de succión en un filtro HEPA.
La filtración (4 o 5 fases) y la posición del filtro dependen del modelo.
Vacuum Cleaners
Please choose from a list of products and refine your search by attributes...