Normativa
Calidad del agua
ISO 6059 Determinación de dureza total (calcio y magnesio) - Método titrimétrico con EDTA
ISO 6058 Determinación de calcio - Método titrimétrico con EDTA
EN ISO 9963-1 Determinación de alcalinidad total y materiales compuestos - Parte 1
EN ISO 9963-2 Determinación de carbonato alcalino - Parte 2
ISO 9297 Determinación de cloruros - Valoración con nitrato y cromato de plata como indicador (método de Mohr)
ISO 7393-1 Determinación de cloro libre y total - Parte 1: Método titrimétrico con N,N-dietilfenileno-1,4 diamina
ISO 7393-2 Determinación de cloro libre y total - Parte 2: Método colorimétrico con N,N-dietilfenileno-1,4 diamina
ISO 15705 Determinación de DQO - Micrométodo
ISO 6060 Determinación de DQO
ISO/CD 25814 Determinación de oxígeno disuelto - Método electroquímico con un DO ext.
ISO/DIS 7887 Comprobación y determinación de color
ISO 7027 Determinación de turbidez
ISO 10359-1 Determinación de fluoruros - Parte 1: Método electroquímico con ISE (para agua potable o con un nivel de contaminación bajo)
ISO 5664 Determinación de amonio - Método por destilación y titrimetría
ISO 10523 Determinación de pH
ISO 27888 Determinación de conductividad
ISO 11923 Determinación de partículas suspendidas por filtros de fibra de vidrio