Artículos de papelería para salas limpias
Los cuadernos para salas limpias y las notas adhesivas para salas limpias están fabricados de papel para salas limpias. Se puede escribir en ambas caras de la hoja. Recomendamos nuestros resistentes portapapeles para facilitar las anotaciones en salas limpias y áreas de producción controladas.
Los bolígrafos para salas limpias especiales con agarre antideslizante facilitan la escritura incluso con guantes para salas limpias. La tinta (disponible en diferentes colores) de los bolígrafos para salas limpias es permanente, incluso en superficies frías y húmedas (p. ej., bolsas de plástico, material de laboratorio desechable) y se seca rápidamente. No se correrá, pero se puede eliminar.
Papel y notas adhesivas
Para escribir, fotocopiar e imprimir en todos los equipos de oficina normales.
Portapapeles
Para una rápida sujeción de documentos.
Notebooks
Constructed with cleanroom paper for note taking in cleanrooms.
Tapes
Adhesive cleanroom tapes are suitable for color marking, marking of surfaces, equipment, machinery, small parts and they are also suitable for bar code labels.
Pens
Permanent, also on cold and wet surfaces.
Computer accessories
Special immersible and easy to disinfect computer accessories (such as cleanroom keyboards and mouses), which are compatible with all computer systems.