Alfombrillas y suelos para salas limpias
Las partículas tienen una tendencia básica a posarse sobre superficies planas debido a los diversos factores de adhesión en toda la sala limpia y está fuertemente influenciada por las características del flujo de aire. El suelo es la ubicación final en la que se posan o permanecen las partículas como contaminación atrapada.
Las alfombrillas adhesivas, las alfombrillas permanentes y los recubrimientos especiales de suelo son esenciales para controlar la contaminación con partículas delante de la sala limpia. Para un control efectivo y óptimo de la contaminación en salas limpias y entornos controlados, es muy recomendable la combinación de alfombrilla permanente, suelo especial y alfombrilla adhesiva.
Alfombrillas adhesivas
Alfombrillas (alfombrillas adhesivas) y suelos especiales para retener polvo y partículas para prevenir la contaminación en salas limpias.
Permanent Mats
Permanent mats are installed in cleanrooms to provide the highest level of cleanliness, can be fixed on the floor.
Suelos
Suelos para salas limpias para control de la contaminación en áreas de vestuario, en zonas de entrada de material y en salas limpias.
Alfombrillas antifatiga
Para reducir la fatiga con alfombrillas diseñadas ergonómicamente.