Carbono orgánico total (COT)
El carbono orgánico total (COT) es la cantidad de carbono que contienen los compuestos orgánicos. Suele utilizarse como indicador no específico de la calidad del agua. La determinación rápida de COT por método colorimétrico es un proceso sencillo que garantiza resultados excelentes.
  • Digestión rápida
  • Varias opciones de fotómetros y espectrofotómetros, así como cápsulas y tubos COT listos para usar.
Termorreactores
Digestión rápida para DQO y COT.
Fotómetros y espectrofotómetros
VWR ofrece una amplia selección de sistemas de medición de diferentes compuestos del agua.
Tubos COT de Merck
Fáciles de usar, con prácticamente todos los reactivos necesarios para el análisis incluido en las cubetas.
Soluciones para análisis COT
Soluciones para análisis de carbono orgánico total (COT) para la detección de contaminación orgánica en el agua.