Refrigeradores y Congeladores de laboratorio
VWR le ofrece una amplia gama de refrigeradores y congeladores de laboratorio seguros, fiables y de bajo consumo.
Los refrigeradores y congeladores de laboratorio permiten almacenar de forma segura y fiable sustancias volátiles o inflamables, reactivos, productos químicos, sustancias tóxicas y muestras con interiores libres de chispas para así reducir el riesgo de explosiones internas.
Los aspectos que debe considerar al adquirir un refrigerador o congelador son, entre otros, el tamaño, el lugar dónde se instalará, el número de rejillas que necesita, el tipo de puerta, hacia qué lado se abre la puerta y el tipo de alarma de aviso que necesita. VWR cuenta con diferentes refrigeradores y congeladores que ofrecen diversas temperaturas y capacidades, y que son compatibles con consumibles de todos nuestros proveedores principales y de nuestra propia gama VWR Collection.
Frigoríficos
Los frigoríficos para laboratorios son de gran importancia para garantizar la exactitud de la temperatura y para la seguridad cuando se utilizan disolventes...
Congeladores
De todos los tamaños, formas y temperaturas, pero con idéntica seguridad y precisión...