Sistemas de limpieza de salas limpias
![](/m-mx.vwr.com/es_MX/images/basan_Disinfect_Sinner_EN_200.jpg)
Ilustración de «Sinner'scher Kreis»:
Factor químico
En primer lugar, el proceso de limpieza se inicia a través de la ayuda de agentes activo en el detergente. Los agentes activos garantizan que se neutralizan las fuerzas de adherencia, de modo que se puedan eliminar los contaminantes sueltos y los adheridos. El contenido de agua sirve a este propósito como sustancia vehículo para transportar los contaminantes.
Factor tiempo
Este factor representa el periodo entre la aplicación del detergente o el baño de limpieza y la recogida del baño sucio. En salas limpias, este factor se puede casi pasar por alto, por un lado por la acumulación mucho menor de suciedad que se puede esperar en comparación con los suelos industriales; por otro lado, según las condiciones de la superficie, se usa a menudo el método de limpieza húmeda.
Factor temperatura
Determinados tipos de contaminación pueden ser más efectivos con agua caliente que con agua fría.
Factor mecánico
A través del uso de la acción mecánica óptima, es posible reducir el tiempo de puesta en funcionamiento y acelerar así el proceso de limpieza. Este factor se puede pasar por alto en función de la «baja» contaminación. Con el proceso de limpieza se emplea solo una acción mecánica asociada manual para mantener la posible generación de partículas o turbulencia lo más baja posible.
![](/m-mx.vwr.com/es_MX/images/basan_Clean_system_Steel_thumb.png)
Sistemas de cubos - Acero inoxidable
Sistemas de cubo sencillo y doble de acero inoxidable. Los accesorios son completamente esterilizables en autoclave. Disponible mopa y soporte para mopa.
![](/m-mx.vwr.com/es_MX/images/basan_Clean_Sytem_Plastic_bucket_thumb.png)
Bucket Systems - Plastic
Single or double bucket systems made from high quality, sturdy plastic (polypropylene).
![](/m-mx.vwr.com/es_MX/images/basan_Clean_system_Mop_Syst_thumb.png)
Sistemas de mopas
Como herramientas para aisladores, cubremopas, mango articulado, limpiacortinas.
![](/m-mx.vwr.com/es_MX/images/basan_Equip_Waste_thumb.png)
Contenedores de residuos
Modelos de acero inoxidable manuales o accionados con pedal.