Gafas de seguridad para salas limpias
Tanto las gafas esterilizables en autoclave como las de un solo uso cuentan con un sistema antivaho, lentes endurecidas ópticamente corregidas y sistema de ventilación indirecta. Son adecuadas para personas que usan gafas graduadas y son 100% sin látex. Para garantizar la más alta calidad, cada par de nuestras gafas estériles de un solo uso es inspeccionado individualmente y es adecuado para suministros médicos, equipos de protección personal y siempre que se requiera gafas protectoras y de seguridad.
Safety Goggles
Please choose from a list of products and refine your search by attributes...