Cloro (libre y total)
VWR ofrece varias alternativas para realizar mediciones de cloro libre y total.
- Método colorimétrico con espectrofotómetros, colorímetros, test kits y reactivos DPD listos para usar
- Método electroquímico con sensores desechables ofrece resultados en menos de un minuto (nuevo método revolucionario). Amplia gama de tests: desde 0,02 mg/l hasta 10 mg/l
- Método volumétrico, método DPD según normativa europea EN ISO 7393-1
Método colorimétrico
Método colorimétrico con espectrofotómetros, colorímetros, test kits y reactivos DPD listos para usar.