Partículas en suspensión
VWR ofrece varios productos para medir la calidad del agua desde el punto de vista de las partículas en suspensión:
- Método rápido con analizadores de humedad
- Métodos de centrifugación y filtración de acuerdo con la normativa europea
- El método de eliminación de sólidos volátiles suspendidos de sustancias principalmente inorgánicas o sólidos fijos implica el uso de un horno y una balanza analítica.