¿Quiere conectarse de nuevo?
Toallitas e hisopos para salas limpias
Toallitas e hisopos para salas limpias
Las toallitas para salas limpias se encuentran entre los consumibles más importantes en las salas limpias y entornos controlados. Son parte integral de un proceso de limpieza complejo que elimina contaminantes por lo general no visibles a simple vista y que ayudan en el mantenimiento de una buena higiene básica con una impresión visual de limpieza.
Para garantizar una limpieza eficaz, las toallitas para salas limpias deben ser capaces de absorber una gran variedad de contaminantes de superficies en el menor tiempo posible y sin que distribuyan ellas mismas más contaminación en forma de contaminantes microbiológico, partículas, fibras o iones.
Puesto que los requisitos de las salas limpias varían ampliamente, las toallitas que se seleccionen deben ser apropiadas para la aplicación. Los diversos materiales y estructuras de las toallitas tienen un efecto importante sobre su rendimiento técnico y funcional.
Calidad certificada
Las toallitas de nuestros colaboradores ITW soportan los estándares de control de calidad más avanzados en la industria.
ITW Texwipe es el único fabricante de toallitas para uso en entornos ISO clase 5 o más limpios con certificado ISO.
Planes de toallitas de basan
Le ayudamos en la elección de las toallitas adecuadas para su aplicación.