¿Quiere conectarse de nuevo?
Bio Chrom
Bio Chrom
VWR ofrece una gama de productos para la purificación de proteínas desarrollada a partir de diversas tecnologías probadas como, IEX, ultrafiltración, diálisis y purificación por afinidad.
La tecnología de afinidad permite aislar moléculas específicas de una mezcla (purificación His·Bind®), capturar una molécula concreta para estudios de interacción (inmovilización de resina GST·Bind™) o eliminar un componente de una reacción (eliminación de proteasa con kits de captura por fragmentación). Para las proteínas recombinantes, la aplicación de etiquetas de fusión usando vectores de expresión adecuados permite la purificación por afinidad mediante diversas estrategias.
Podemos ofrecer la mayor selección de matrices de cromatografía de afinidad por metales inmovilizados (IMAC) para la purificación de proteínas de fusión His·Tag®. Esta selección incluye agarosa a base de resina His·Bind, resina precargada sin lixiviar Ni-NTA His·Bind, microesferas de agarosa de base magnética His·Mag™, cartuchos y columnas rápidas His·Bind precargadas y base de celulosa; y resinas de metacrilato His·Bind Fractogel®. Todos estos elementos admiten mayores presiones y capacidades. Otras resinas de afinidad a base de agarosa permiten la purificación rápida de proteínas de fusión GST·Tag™, S·Tag™ y T7·Tag®.
ABRIR PURIFICACIÓN DE PROTEÍNAS EN EL MICROSITIO DE CIENCIAS DE LA VIDA