Termómetros de vidrio rellenos de líquido multiuso de VWR®
Proveedor: VWR
607001811 60700-0411 607001411 60700-1411 60700-1711 607001911 60700-0111 607000711 60700-1111 607000811 607000511 60700-1511 3/1230 60700-0811 607000211 607000011 607001211 607000411 60700-1911 60700-1211 60700-0911 60700-1811 607000911 60700-1011 607000111 607001111 607001511 60700-0711 60700-0511
89095-628CS 4739.7 MXN
CA89095-616 89095-606 89095-628 CA89095-614 89095-626 89095-604 CA89095-618 89095-608 CA89095-596 CA89095-612 89095-602 CA89095-610 89095-622 89095-600 CA89095-598 89095-618 CA89095-604 CA89095-626 89095-616 CA89095-602 CA89095-624 CA89095-606 CA89095-628 89095-598 89095-610 CA89095-600 89095-614 CA89095-622 89095-612
Termómetros de vidrio rellenos de líquido multiuso de VWR®
Termómetros Analogue Thermometers
Estos termómetros libres de mercurio cuentan con un relleno de líquido orgánico azul para contrastar con el vidrio de fondo blanco sin plomo.
  • Son idóneos para su uso en laboratorios químicos, universidades, instituciones científicas, procesamiento de alimentos y bebidas, laboratorios petroquímicos, sector farmacéutico, sector médico, sector lácteo, fábricas de cerveza y destilerías.
  • Incluyen un certificado de precisión y trazabilidad multilingüe (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español).
  • Probados e inspeccionados por nuestro equipo de calidad de EE. UU.
Si se requiere un informe de calibración de termómetro individual, existen termómetros calibrados en fábrica o servicios de calibración personalizados.
Certificaciones: Trazables a NIST, número de serie individual.