Tris-(hidroximetil) aminometano (TRIS, Trometamol) solución 1 M pH 8.0, VWR Chemicals BDH®
Proveedor: VWR International
Synonyms: 2-Amino-2-(hidroximetil)-1,3-propanodiolTHAM2-Amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol
BDHVBDH7729-1
BDH7729-1CS 36718.47 MXN
BDH7729-1
Tris-(hidroximetil) aminometano (TRIS, Trometamol) solución 1 M pH 8.0, VWR Chemicals BDH®
Tris-(hidroximetil) aminometano (TRIS, Trometamol)
Made with deionized water ultra pure.
Formula: NH₂C(CH₂OH)₃
MW: 121.14 g/mol
MDL Number: MFCD00004679
Núm. CAS: 77-86-1
https://mx.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/76/00/2297600.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance/color Clear liquid
Shelf-life 18 months
pH 7.90 - 8.05