Chlorine Standard Solution, Hach
Proveedor: Hach
2630020 2630020
97026-286EA 51.44 MXN
97026-286 CA26300-20
Chlorine Standard Solution, Hach
Normativas Estándar par análisis medioambiental
For accuracy checks in chlorine determinations
  • Simple Accuracy Checks
  • Minimize waste
  • Reliable results
Lot-specific concentration displayed on label.
Información para pedidos: Pack of 20 2-mL ampules.