Sodium Chloride Standard Solution, 491 mg/L NaCl (1000 µS/cm), Hach
Proveedor: Hach
1440042
1440042
97021-534EA
1200
MXN
CA14400-42
97021-534
Sodium Chloride Standard Solution, 491 mg/L NaCl (1000 µS/cm), Hach
Normativas
Estándar para conductividad