Mantener la sesión abierta?
Finalizando en 
Su sesión ha finalizado
Su sesión ha caducado. Por seguridad lo hemos desconectado.
¿Quiere conectarse de nuevo?
illustra triplePrep Kit, GE Healthcare
Proveedor: GE HEALTHCARE BIOSCIENCES
28-9425-44 28-9425-44
95056-354PK 19511.46 MXN InStock
CA95056-354L 95056-354
illustra triplePrep Kit, GE Healthcare
Kits para purificación Kits para purificación de DNA genómico
High yields of high quality DNA, RNA, and proteins can be extracted in less than 1 h using a flexible, easy-to-follow workflow allowing researchers to directly correlate data generated from the same sample.
  • Fast and simple
  • High yield
  • Easy to use
The isolated gDNA, total RNA, and total denatured proteins are suitable for genomic and proteomic applications such as PCR, restriction enzyme digestion, sequencing, array CGH, RT-PCR, gene expression microarray, SDS-PAGE, Western blotting, 2-D DIGE, and LCMS.
Información para pedidos: Kit contains lysis buffer type 15 (75 mL), wash buffer type 6 (12 mL), elution buffer type 5 (12 mL), elution buffer type 9 (7.5 mL), protein precipitation buffer type 1 (2 x 17.5 mL), one vial DNase I, DNase reaction buffer type 1 (1.4 mL), illustra Mini columns (50 x DNA), illustra Mini columns (50 x RNA), collection tubes (200) and an instruction booklet.
Order Now
Algunos números de catálogo podrían haber cambiado derivado de una estandarización global. Los productos o empaques no están afectados.
PEDIDO
ESPECIFICACIONES
INFORMACIÓN RELACIONADA
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Your Price
(IVA no incluido)
Precio Por Uds.