Mantener la sesión abierta?
Finalizando en 
Su sesión ha finalizado
Su sesión ha caducado. Por seguridad lo hemos desconectado.
¿Quiere conectarse de nuevo?
Disposable Polyethylene Dropper Pipets
Proveedor: SIMPORT SCIENTIFIC INC.
P200-60 WARD470190-802 P200-14 WARD470190-800 251 WARD470161-252 234 WARD470105-218 232
470144-498CS 5670 MXN InStock
470144-498 470190-802 470016-028 470190-800 470175-292 470161-252 470175-296 470105-218 470144-238
Disposable Polyethylene Dropper Pipets
Pipetas Pipetas tipo 'Mohr'
These polyethylene pipets are chemically inert.
  • For Consistent Bulb Pressure and Top Circumference
  • Disposable
  • Chemically Inert
They are designed for consistent bulb pressure and top circumference.
This ensures precisely measured drop reproducibility.
Order Now
Algunos números de catálogo podrían haber cambiado derivado de una estandarización global. Los productos o empaques no están afectados.
PEDIDO
INFORMACIÓN RELACIONADA
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Your Price
(IVA no incluido)
Precio Por Uds.