Colorímetro de mano multiparámetros DR 900, Hach®
Proveedor: Hach
9385100 9385100
89496-614EA 86169.42 MXN
CA89496-614 89496-614
Colorímetro de mano multiparámetros DR 900, Hach®
Colorímetros Colorímetros multiparamétricos
El DR 900 de mano permite un acceso rápido y fácil a sus métodos de pruebas más utilizados
  • Listo para el trabajo de campo en todos los sentidos posibles
  • Interfaz de usuario intuitiva
  • Sencilla comunicación de datos
  • Satisface sus principales necesidades de prueba
Este colorímetro es impermeable, a prueba de polvo y durable en el campo. Con una interfaz intuitiva, capacidades de fácil transferencia de datos y la posibilidad de probar hasta 90 de los métodos de agua más comúnmente probados, el DR 900 hace las pruebas de agua en difíciles ambientes de campo un poco menos desafiantes.
Requires 4 AA batteries
Certificaciones: Marcado CE.
Información para pedidos: Incluye dos células de muestra de vidrio de 1" marcadas en 10, 20 y 25 mL, dos celdas de muestra de plástico de 1 cm, adaptador de 1 x 16 mm COD/adaptador Test’N Tube™, 4 baterías alcalinas AA, manual multilingüe impreso del instrumento, manuales del instrumento y de procedimientos en CD y cable de mini USB a USB.