Potasio y sodio L(+) tartrato tetrahidrato 99.0-102.0% Reag. USP, ACS, VWR Chemicals BDH®
Proveedor: VWR International
Synonyms: (R,R)-(+)-Tartrato de potasio y sodio tetrahidratoL(+)-Tartrato de potasio y sodio tetrahidratoPotasio sodio L(+)-tartrato tetrahidrato
BDHVBDH9272-500G
BDH9272-500GCS 31906.83 MXN
BDH9272-500G
Potasio y sodio L(+) tartrato tetrahidrato 99.0-102.0% Reag. USP, ACS, VWR Chemicals BDH®
L(+)-Tartrato de potasio y sodio tetrahidrato
Colorless or white solid
Formula: KOOC(CHOH)₂COONa·4H₂O
MW: 282.22 g/mol
MDL Number: MFCD00150989
Núm. CAS: 6381-59-5
https://mx.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/18/2299818.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Ammonium = 0.002 %
Assay 99.0 - 102.0 %
Calcium = 0.005 %
Chloride = 0.001 %
Heavy Metals = 5 ppm
Insoluble Matter = 0.005 %
Iron = 0.001 %
pH (5%, Water) @25.0C 6.0 - 8.5
Phosphate = 0.002 %
Sulfate = 0.005 %