Bario cloruro, Suprapur® para análisis de trazas, Supelco®
Proveedor: MERCK, S.A. DE C.V. SV
Peligro
Synonyms: Cloruro de bario
1.01716.0500 1.01716.0500 1.01716.0050 1.01716.0050
EM1.01716.0050CS 835703.82 MXN
EM1.01716.0500 CA1.01716.0050 CA1.01716.0500 EM1.01716.0050
Bario cloruro, Suprapur® para análisis de trazas, Supelco®
Bario cloruro
Formula: BaCl₂
MW: 208.24 g/mol
Boiling Pt: 1560 °C (1013 hPa)
Mezcla Pt: ∼963 °C
Densidad: 2.33 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambiente
MDL Number: MFCD00003445
Núm. CAS: 10361-37-2
EINECS: 233-788-1
UN: 1564
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,00998
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 375 g/l (20 °C)
Melting Point 963 °C
Molar Mass 208.23 g/mol
Bulk Density 1350 kg/m3
Boiling Point 1560 °C
Density 3.9 g/cm3 (20 °C)
pH 5 - 8 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials