Mantener la sesión abierta?
Finalizando en 
Su sesión ha finalizado
Su sesión ha caducado. Por seguridad lo hemos desconectado.
¿Quiere conectarse de nuevo?
SCIENCEWARE® Covamat™ Clear Bench Liner, Bel-Art
Proveedor: BEL-ART PRODUCTS
H24679-0000
70680-270EA 4161.62 MXN InStock
70680-270
SCIENCEWARE® Covamat™ Clear Bench Liner, Bel-Art
Protectores de superficies Protectores de sobremesa
Clear polyethylene ribbed matting can be used for lining laboratory tables, shelves, trays, etc.
  • Clear polyethylene construction
  • Ribbed design
  • Easily trimmed to fit laboratory surfaces
It is easily trimmed with scissors and also works well under drums or carboys. 0.25 mm (0.010") with 0.7 mm (0.030") thick ribs.
Order Now
Algunos números de catálogo podrían haber cambiado derivado de una estandarización global. Los productos o empaques no están afectados.
PEDIDO
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Your Price
(IVA no incluido)
Precio Por Uds.