Balanzas analíticas de la serie XPE, nivel Excellence Plus, METTLER TOLEDO®
Proveedor: Mettler-Toledo
Excellence Plus XPE
30087770 30087770 30133099 30087924 30133099
10025-668 10147-684 CA10147-680 CA10147-684 CA10025-668
Balanzas analíticas de la serie XPE, nivel Excellence Plus, METTLER TOLEDO®
Balanzas
Las balanzas analíticas de alta resolución incorporan una pantalla táctil multicolor que guía al usuario para que consiga un pesaje seguro y ergonómico de muestras de pequeño tamaño.
  • Capacidades de 120 a 520 g
  • Capacidad de lectura de 0,01 a 0,1 mg
  • Cumple con todos los requisitos de GLP e ISO 9001
También ofrecen todas las estadísticas necesarias para la realización de buenas prácticas de laboratorio, cumpliendo los requisitos más estrictos de seguridad, eficiencia y facilidad de cumplimiento.
Todos los modelos ofrecen funciones de gestión de calidad. El innovador StatusLight™ utiliza colores para indicar el estado de la balanza de un vistazo. La función StaticDetect™ indica al usuario los posibles errores de pesaje causados por la carga estática. Esta tecnología patentada elimina las preocupaciones del pesaje y proporciona a los usuarios un elevado nivel de confianza en los resultados. Además, todos los modelos cuentan con el exclusivo plato de pesaje SmartGrid™, que se apoya en la parte trasera de la cámara de pesaje para conseguir un pesaje más eficiente. En combinación con el kit de pesaje opcional, que incluye ErgoClips®, el plato de pesaje SmartGrid™ se convierte en un sistema de pesaje ergonómico que puede adaptarse con precisión a tareas específicas y puede ayudar a incrementar la productividad.
El menú de funcionamiento puede visualizarse en 11 idiomas diferentes. El software operativo se puede actualizar a través de Internet. Todos los modelos mostrarán 12 unidades de pesaje diferentes y las aplicaciones disponibles incluyen estadísticas, formulación, recuento de piezas, pesaje en porcentaje y densidad. La configuración se puede proteger con contraseña. El usuario puede supervisar el nivel y el peso mínimo según USP.
Certificaciones: METTLER TOLEDO® fabrica sus productos según la norma ISO 9001, ofrece servicio de campo a nivel nacional según la norma ISO 9001, cuenta con certificación de calidad ISO 9001 y certificación ambiental ISO 14001. Cuenta con la certificación UL y la certificación CSA.
Información para pedidos: Las balanzas analíticas de la serie XPE se suministran con fuente de alimentación, dos muestras gratis del embudo de pesaje antiestático de un solo uso SmartPrep, un plato metálico sólido para colocar sobre el SmartGrid™, una bandeja de goteo StaticDetect y una canasta ErgoClip®.