Soporte para pipetas SCIENCEWARE®, Bel-Art
Proveedor: Bel-Art
SCIENCEWARE®
F18955-0000 F18955-0000
490012-240EA 942.24 MXN
490012-240 53577-131
Soporte para pipetas SCIENCEWARE®, Bel-Art
Soportes de pipetas
Diseñadas para el almacenamiento seguro y ordenado de hasta 28 pipetas.
  • Este soporte de polipropileno tiene una placa superior de dos secciones
  • Una sección tiene 10 agujeros, 14 mm de diámetro
  • Otra sección tiene 18 agujeros, 11 mm de diámetro
Los orificios en la placa inferior tienen un diámetro de 4 mm y sostienen las puntas de las pipetas mientras se mantienen en el soporte.