Cepillos de laboratorio y de uso científico, Perfex
Proveedor: Perfex
3653 3618 3661 3641 3625 3651 3648 3602 3600 3601 3630 3624 3626 3617 3616 3642 3662 3603 3663 3652 3643
22940-250CS 4140.81 MXN
22940-270 22940-250 22940-260 22940-230 22940-262 22940-240 22940-210 22940-232 22940-220 22940-242 22940-212 22940-266 22940-222 22940-244 22940-214 22940-224 22940-268 22940-216 22940-248 22940-226 22940-228
Cepillos de laboratorio y de uso científico, Perfex
Cepillos
Los cepillos de laboratorio Perfex tienen fibras de poliéster de alta calidad que no absorben como el nailon o las fibras naturales.
  • El alambre trenzado de acero inoxidable no se oxidará ni se corroerá como el alambre galvanizado
  • Se limpian con agua, se seca rápidamente y sin olor
  • No abrasivos
Todos los cepillos de laboratorio Perfex son resistentes al agua caliente, ácidos fuertes y diluidos, destilados de petróleo, hidrocarburos aromáticos de benceno, acetonas y cetonas, ésteres de acetato de etilo e hidrocarburos de tricloroetileno. Compatibles con esterilización gamma, ETO y en autoclave hasta 121 °C (250 °F) durante 30 minutos.