Esta buscando: Tapones para viales de cromatografía
28  results were found
(IVA no incluido)
Algunos números de catálogo podrían haber cambiado derivado de una estandarización global. Los productos o empaques no están afectados.
SearchResultCount:"28"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: VWR International
Descripción: VWR Screw Cap, Blue, 9 mm, Polypropylene, Red PTFE/White Silicone
Numero del catalogo: (10119-912A)
Proveedor: VWR International
Descripción: VWR Magnetic Screw Cap, 55A, Thickness: 1.6 mm, Septa type: Red Butyl/Grey PTFE
Numero del catalogo: (46610-712)
Proveedor: VWR International
Descripción: Screw Caps
Numero del catalogo: (46610-700A)
Proveedor: VWR International
Descripción: VWR Cap, Open top, Black, Polypropylene, Red PTFE/White Silicone, For 8-425 Screw-Thread Vials
Proveedor: DWK LIFE SCIENCES S. DE R.L. DE MX
Descripción: These snap-on stoppers provide maximum sealing for vials with a blow-back glass finish, which is a small ridge on the interior of the vials neck.
Proveedor: DWK Life Sciences (KIMBLE)
Descripción: Seal, 20mm Aluminum Standard Apron.
Proveedor: DWK LIFE SCIENCES S. DE R.L. DE MX
Descripción: Open-top closures without liners.
Numero del catalogo: (97047-033)
Proveedor: DWK Life Sciences (KIMBLE)
Descripción: MicroLiter's 11 mm crimp-top seals are available in multiple colors and septa types.
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Descripción: Sterile. High-purity, low metal-content polypropylene copolymer resin. Leakproof, threaded. Noncytotoxic and nonpyrogenic. Size: 11mm. Color: amber with no color coder. Meets FDA CFR21 177.1520 and USP Class VI criteria.
Proveedor: DWK Life Sciences (KIMBLE)
Descripción: These screw-thread closures are available in different configurations.
Proveedor: Thermo Scientific
Descripción: 8-425 thread finish. For narrow opening screw thread vials. Natural-colored screw caps with 0.010" of chemical resistant polypropylene built into caps.
Numero del catalogo: (66030-822)
Proveedor: NATIONAL SCIENTIFIC MX
Descripción: A layer of 0.003" red PTFE on each side of medium durometer white silicone. Most resistant to coring with above average resealing characteristics.
Proveedor: DWK LIFE SCIENCES S. DE R.L. DE MX
Descripción: One-piece center disc tears out, exposing top of seal to syringe
Proveedor: DWK LIFE SCIENCES S. DE R.L. DE MX
Descripción: Seals can be punctured by syringe or completely removed and contents poured from bottle
Numero del catalogo: (66010-797)
Proveedor: DWK LIFE SCIENCES S. DE R.L. DE MX
Descripción: These tear-out seals are designed to secure septa and stoppers to bottles and vials.
Numero del catalogo: (66010-799)
Proveedor: DWK LIFE SCIENCES S. DE R.L. DE MX
Descripción: Tear-Off style unlined one piece aluminum seals can be easily removed from vials or bottles.
Inquire for Price
El stock para este material es limitado pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al (+52 55) 5005-0123 o por email a miguel.sanchez@vwr.com
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al (+52 55) 5005-0123 o por email a miguel.sanchez@vwr.com
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el (+52 55) 5005-0100 Opción 1.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente de VWR al (+52 55) 5005-0100 Opción 1.
1 - 16 of 28
no targeter for Bottom