Mantener la sesión abierta?
Finalizando en 
Su sesión ha finalizado
Su sesión ha caducado. Por seguridad lo hemos desconectado.
¿Quiere conectarse de nuevo?
SCIENCEWARE® Disposable Polypropylene Pestles and 1.5 mL Tubes, Bel-Art
Proveedor: BEL-ART PRODUCTS
F19923-0001 F19923-0000
47750-354PK 1968.74 MXN InStock
47750-354 66001-104
SCIENCEWARE® Disposable Polypropylene Pestles and 1.5 mL Tubes, Bel-Art
Morteros y manos de mortero Manos de mortero
These disposable pestles are 8.5 cm (3½") long and are supplied with 1.5 mL microcentrifuge tubes of the same shape for optimal grinding (pestles also available without tubes).
  • Disposable design
  • Polypropylene construction
  • Optimal shape for grinding
Excellent for resuspending bacterial cells, precipitates of nucleic acids, or proteins and pellets of other materials.
Order Now
Algunos números de catálogo podrían haber cambiado derivado de una estandarización global. Los productos o empaques no están afectados.
PEDIDO
INFORMACIÓN RELACIONADA
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Your Price
(IVA no incluido)
Precio Por Uds.