Tetrahidrofurano, HiPerSolv CHROMANORM® para HPLC, VWR Chemicals BDH®
Proveedor: VWR International
Peligro
Synonyms: THF
Filtrado por 0,2 µm. Acondicionado en nitrógeno.
BDH28559.100 BDH28559.400 VWRCBDH28559.4
BDH28559.400CS 22797.85 MXN
BDH28559.400 CABDH28559.400 BDH28559.100
Tetrahidrofurano, HiPerSolv CHROMANORM® para HPLC, VWR Chemicals BDH®
Tetrahidrofurano
Not stabilized.
Formula: C₄H₈O
MW: 72.11 g/mol
Boiling Pt: 66 °C (1013 hPa)
Mezcla Pt: –108.5 °C
Densidad: 0.888 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –21.5 °C
Storage Temperature: Ambiente
MDL Number: MFCD00005356
Núm. CAS: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
UN: 2056
ADR: 3,II
IR: 05-2114615188-48
Merck Index: 12,09351
https://mx.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/95/19/789519.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (by GC-FID) (Corrected for Water) Min. 99.70%
Water (by KF coulometry) Max. 0.1000%
Residue after evaporation Max. 0.0005%
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Transmittance at 230 nm Min. 40%
Transmittance at 240 nm Min. 60%
Transmittance at 250 nm Min. 70%
Transmittance at 260 nm Min. 80%
Transmittance at 280 nm Min. 96%
Transmittance at 300 nm Min. 98%
Transmittance (300 nm) Min. 98 %
Conforms to BDH 15247 Passes test