Mantener la sesión abierta?
Finalizando en 
Su sesión ha finalizado
Su sesión ha caducado. Por seguridad lo hemos desconectado.
¿Quiere conectarse de nuevo?
High Torque Economy Laboratory Stirrers, Ace Glass Incorporated
Proveedor: ACE GLASS, INC.
13650-23 13650-12 13650-40
89077-828EA 18724.52 MXN InStock
89077-826 89077-824 89077-828
High Torque Economy Laboratory Stirrers, Ace Glass Incorporated
Imánes de agitación Agitadores de varillas Agitadores de varilla, mecánicos
Motor and controller, motor is non-reversible, 1/12 hp DC, 5/16" dia shaft 1" long
stand shown in image is sold separately.
Recommended for use with 8081 Flexible Shaft or general stirring. Motor is adjustable from 280 - 2800 rpm and generates 60 oz/inch of nominal torque. Motor can only be used with the 120 V, 50/60Hz controller and is supplied with a 5/8" diameter mounting rod
Información para pedidos: Ace Glass Laboratory Stirrers, High Torque, Economy Complete Package Includes (1) Each:
89077-824
89077-826
Order Now
Algunos números de catálogo podrían haber cambiado derivado de una estandarización global. Los productos o empaques no están afectados.
PEDIDO
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Your Price
(IVA no incluido)
Precio Por Uds.