Hornos de convección por gravedad de VWR®
Proveedor: VWR, part of Avantor
51030011 EWOVWR1-326 EWOVWR2-328 51030009 EWOVWR19 51030010 EWOVWR210 EWOVWR18 EWOVWR1-327
89511-404EA 50068.95 MXN
10145-416 10144-902 10145-414 10145-412 89511-404 89511-408 89511-406 10144-898 10144-900
Hornos de convección por gravedad de VWR®
Hornos Hornos de convección natural y con ventilación
Los hornos de convección por gravedad de VWR® son la mejor opción para calentar y secar muestras delicadas que requieren un flujo de aire suave.
  • Consistencia: resultados repetibles con excelente estabilidad y uniformidad de la temperatura
  • Versatilidad: cubre la amplia variedad de aplicaciones de calentamiento y secado
  • Extremadamente versátil con un amplio rango de temperaturas, 50 - 250 °C y tres tamaños de mesa de trabajo que van desde 2,3 - 6,2 pies cúbicos.
  • 2 estanterías de malla de alambre incluidas (55 lbs de capacidad cada una)
  • Garantía de dos años con paquetes de garantía ampliada disponibles
Los polvos y las muestras de luz no se verán arrastrados por el movimiento de aire activo
Control y pantalla; el control PID es fácil de usar y tiene una pantalla grande para que el operador reciba toda la información necesaria. La función de temporizador permite encender y apagar el horno a la hora deseada. La alarma de exceso de temperatura y un concepto de seguridad de sensor doble proporcionan tranquilidad. Para la monitorización de datos, el horno puede conectarse a un ordenador a través de una interfaz estándar RS-232.
Cámara; la limpieza es sencilla, gracias al interior de acero inoxidable con esquinas lisas y redondeadas. La estantería flexible de 13 a 19 posiciones permite aprovechar al máximo el volumen interno. El calor permanece en el interior de la unidad gracias a un diseño de aislamiento único, con el beneficio de un bajo consumo de energía y refrigeración exterior. El ahorro de espacio en el banco de trabajo no compromete el volumen.
Procesos como la esterilización o el almacenamiento en caliente se siguen de forma económica. El intercambio de aire puede controlarse por medio de una compuerta; ábrala para el secado a fin de eliminar la humedad rápidamente, y ciérrela para el tratamiento térmico con los requisitos de precisión de temperatura más exigentes.
Certificaciones: Certificado por cCSAus.
Información para pedidos: Garantía estándar de dos años en EE. UU. y Canadá. Para los procesos de secado rápido y la máxima precisión de la temperatura, compruebe los hornos de aire forzado de VWR.