Guantes de examen con puño extendido de nitrilo, VWR®
Proveedor: Avantor
89521-894 89521-902 89521-898 89521-896 89521-900
89521-900CS 4360.8 MXN
89521-900 89521-898 89521-896 89521-894 89521-902
Guantes de examen con puño extendido de nitrilo, VWR®
Guantes
Estos guantes son ambidiestros, con un puño extendido de 12" para mayor protección. Están fabricados con nitrilo de la máxima calidad y consistencia.
  • Ambidiestros
  • Manguito de 12" para protección adicional
  • Protegen las manos de una gran variedad de productos químicos
Estos guantes proporcionan protección frente a riesgos biológicos y una gran variedad de productos químicos
Los guantes se someten a rigurosas pruebas y se fabrican bajo estrictos controles de proceso según las normas ISO 9001, ISO 13485 y el sistema de calidad CMDCAS con el objeto de garantizar que cada producto cumple exigentes estándares de calidad.
Estos guantes evitan las reacciones adversas asociadas a las proteínas del látex de caucho natural, ya que están fabricados con nitrilo de primera calidad.
Certificaciones: Gloves are rigorously tested and manufactured under stringent process controls according to ISO 9001, ISO 13485 and CMDCAS Quality System to ensure that each product meets exacting quality standards.
Envase: Los guantes se suministran envasados cajas de 50 unidades.