Espectrofotómetros de VWR®, barrido UV-Vis para UV-3100PC y Vis V-3000-PC
Proveedor: VWR
VWR®
UV-3100PC V-3000PC
10037-438CS 123288.05 MXN
10037-438 10037-440
Espectrofotómetros de VWR®, barrido UV-Vis para UV-3100PC y Vis V-3000-PC
Espectrofotómetros y Fotómetros Espectrofotómetros UV/Vis
Dos espectrofotómetros de barrido completo para mediciones y controles de calidad avanzados.
  • Pantalla LCD grande (320×240 píxeles)
  • Modo de barrido completo
  • Puerto USB de fácil acceso para la importación y exportación de datos
  • El software «UV-Vis Analyst» suministrado permite controlar el PC del espectrofotómetro
  • Los métodos para los modos de control por ordenador o independiente incluyen: modo básico, cuantitativo, barrido de longitud de onda, cinética, longitud de onda múltiple, ADN/proteínas
  • Entre la gama de accesorios se incluye un cambiador automático de 4 cubetas y un soporte de una única cubeta termostatizada Peltier
Instrumentos fiables, resistentes y fáciles de usar con una amplia gama de accesorios que permiten crear una estación de medición con espectrofotómetro personal. El software ofrece todos los métodos importantes que se esperan de un instrumento «universal». Todo dentro de una cubierta sólida con un banco óptico bien diseñado.
Información para pedidos: Se suministra con 4 cubetas de vidrio óptico, 2 cubetas de cuarzo (excluido el modelo V3000-PC), cubierta antipolvo, cable USB, unidad de memoria USB (8 GB), software UV-Vis Analyst para el control por ordenador, soporte para cubeta de 4 posiciones (10 mm).