Espectrofotómetros de VWR®, Vis básico o UV-VIS, V-1200, UV-1600PC
Proveedor: VWR
VWR®
V-1200 UV-1600PC
10037-434CS 35506.25 MXN
10037-434 10037-436
Espectrofotómetros de VWR®, Vis básico o UV-VIS, V-1200, UV-1600PC
Espectrofotómetros y Fotómetros Espectrofotómetros UV/Vis
Los modelos V-1200 y UV-1600PC son espectrofotómetros de luz visible y UV/Vis básicos para requisitos de control de calidad diaria rutinarios, control de procesos y laboratorios de formación.
  • Pantalla LCD grande (128 × 64 píxeles)
  • Puede guardar un total de 200 resultados y 200 curvas estándar
  • Descarga de datos a PC mediante una interfaz USB
  • Software de la aplicación, permite el control de los espectrofotómetros a través del PC (suministrados con UV-1600PC). Incluye los siguientes métodos: modo básico, cuantitativo, barrido de longitud de onda, cinética, longitudes de onda múltiples, ADN/proteínas
  • Variedad de accesorios opcionales entre los que se incluye un cambiador automático de 8 cubetas
Los instrumentos son fiables, robustos y fáciles de usar. La amplia gama de accesorios disponibles ayudará a adaptar y perfeccionar las unidades para satisfacer las demandas del usuario. Con el soporte del software estándar, los resultados y datos almacenados se pueden descargar de la memoria interna al PC (V-1200). El software de aplicación ofrece todos los métodos importantes para mediciones rutinarias (UV-1600PC).
Información para pedidos: Los accesorios suministrados con el V-1200 incluyen cuatro cubetas de vidrio óptico y un soporte para cubeta de 4 posiciones. Los accesorios suministrados con el UV-1600PC incluyen cuatro cubetas de vidrio óptico, dos cubetas de cuarzo, soporte para cubeta de 4 posiciones, cubierta antipolvo y software de aplicación para control mediante PC.