Mantener la sesión abierta?
Finalizando en 
Su sesión ha finalizado
Su sesión ha caducado. Por seguridad lo hemos desconectado.
¿Quiere conectarse de nuevo?
Acrodisc® Syringe Filters with Supor® Membrane, Nonsterile, Pall Laboratory
Proveedor: PALL LIFE SCIENCES MX
Acrodisc®
4506 4653 4655 4662 4509 4508 4504 4659 4508 AP-4426 4660 AP-4799 4692 4661 4692 4659 AP-4426 4662 4668 4660 AP-4425 4504 AP-4799 4506 4653 AP-4425 4661 4668 4655
28143-305EA 2188.55 MXN InStock
CA28143-301 34181-086 CA34181-088 CA28143-048 28143-305 CA28143-303 CA34181-078 28139-710 28143-303 CA28143-374 CA28143-044 CA97027-954 CA97035-174 CA28143-046 97035-174 CA28139-710 28143-374 97035-178 CA97035-176 28143-044 CA28143-372 34181-078 97027-954 28143-301 CA34181-086 28143-372 28143-046 97035-176 34181-088
Acrodisc® Syringe Filters with Supor® Membrane, Nonsterile, Pall Laboratory
Filtros Filtros de jeringas
These syringe filters are ideal for biological and general research.
  • Large pore sizes for high throughput and fast flow rates
  • Low protein binding to minimize sample loss
  • Built in pre-filter for difficult to filter liquids
Supor® (polyethersulfone) membrane provides high throughput and fast flow rate. The filters of 0.2 and 0.45 μm pore sizes provide sterilization of small volumes of buffers, culture media, and additives. Low protein binding to minimize sample loss.
These Supor syringe filters are offered as recommended replacements for the discontinued HT Tuffyrn syringe filters.
Certificaciones: Acrodisc PSF syringe filters are automation certified to assure smooth operation and worry-free performance 24 hours a day in automated workstations.
Order Now
Algunos números de catálogo podrían haber cambiado derivado de una estandarización global. Los productos o empaques no están afectados.
PEDIDO
ESPECIFICACIONES
INFORMACIÓN RELACIONADA
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Your Price
(IVA no incluido)
Precio Por Uds.