Mantener la sesión abierta?
Finalizando en 
Su sesión ha finalizado
Su sesión ha caducado. Por seguridad lo hemos desconectado.
¿Quiere conectarse de nuevo?
VWR® Safety Cabinets for Flammables and Corrosives
Proveedor: VWR International
VWR®
824580 823002 826002 823080 824520 826020 824522 826022 829080 824500 829000 829020 826080 823020 824502 826000 823000 823022
89522-642EA 29314.12 MXN InStock
89522-624 89522-642 89522-650 89522-618 89522-622 89522-628 89522-644 89522-648 89522-636 89522-626 89522-638 89522-634 89522-630 89522-616 89522-646 89522-632 89522-620 89522-640
VWR® Safety Cabinets for Flammables and Corrosives
Mobiliario Armarios de almacenamiento
VWR® Safety Cabinets are designed to protect both laboratory personnel and the cabinet contents
  • Fully welded, 18-gauge double-wall construction for fire protection
  • Upper and lower diametrically opposed side vents
  • All models fire tested and approved by FM Global
Fully welded, 18-gauge galvanized steel ensures fire protection and strength with reduced gaps. Equipped with upper and lower diametrically opposed side vents, a ground connector on lower right side of the cabinet, double-wall construction with 3.8 cm (11/2”) insulating air space, and an environmentally friendly, electrostatically applied powder coat finish.
Cabinets are available for either flammables (yellow) or corrosives (blue).
Certificaciones: All door styles meet OSHA 1910.106, NFPA 30 and NFPA 1. Self-close door styles also meet IFC requirements and feature a fusible link that melts at 74°C (165°F) for automatic closure in the event of a fire.
Order Now
Algunos números de catálogo podrían haber cambiado derivado de una estandarización global. Los productos o empaques no están afectados.
PEDIDO
ACCESORIOS
INFORMACIÓN RELACIONADA
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Your Price
(IVA no incluido)
Precio Por Uds.