Mantener la sesión abierta?
Finalizando en 
Su sesión ha finalizado
Su sesión ha caducado. Por seguridad lo hemos desconectado.
¿Quiere conectarse de nuevo?
HyperSep Glass Block Manifolds, Thermo Scientific
Proveedor: NATIONAL SCIENTIFIC MX
60104-232 60104-233
10047-014EA 28464.05 MXN InStock
10047-014 10047-016
HyperSep Glass Block Manifolds, Thermo Scientific
Colectores
Provides multiple processing of SPE or SLE cartridges to improve throughput and reproducibility.
Información de suministro: Includes glass block manifold lid, cover gasket, vacuum gauge, valve assembly, tips (16 or 24), adjustable collection rack, bulkhead luer fittings, plugs (16 or 24) and manifold safety tray.
Order Now
Algunos números de catálogo podrían haber cambiado derivado de una estandarización global. Los productos o empaques no están afectados.
PEDIDO
ACCESORIOS
INFORMACIÓN RELACIONADA
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Your Price
(IVA no incluido)
Precio Por Uds.