Mantener la sesión abierta?
Finalizando en 
Su sesión ha finalizado
Su sesión ha caducado. Por seguridad lo hemos desconectado.
¿Quiere conectarse de nuevo?
Nunc™ Petri Dishes, Thermo Scientific
Proveedor: NALGE NUNC INTERNATIONAL MX
263991 240835 4021 263991 249964 4021 249964
73521-368CS 4742.12 MXN InStock
73521-370 25384-002 25387-024 CA73521-370 CA73521-368 CA25387-024 73521-368
Nunc™ Petri Dishes, Thermo Scientific
Placas de cultivo Placas de Petri
  • Large square area is especially useful for screening libraries and isolating clones
  • Dishes are suitable for culturing of fungi, bacteria and other microorganisms
  • Compatible with automated robotic instrumentation
Nunc™ Petri Dishes are available in a variety of styles for laboratory use or for use with automatic filling equipment. Most dishes are vented to permit gas exchange during incubation. Bottom flatness is carefully controlled to ensure even distribution of media and organisms. The Bio-Assay dish was developed for use in agar diffusion assays (e.g., antibiotic activity determinations).
Order Now
Algunos números de catálogo podrían haber cambiado derivado de una estandarización global. Los productos o empaques no están afectados.
PEDIDO
INFORMACIÓN RELACIONADA
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Your Price
(IVA no incluido)
Precio Por Uds.