Hornos compactos Precision™, Thermo Scientific
Proveedor: Thermo Scientific
PR305220M PR305225M PR305225G PR305220G
97018-372EA 24287.52 MXN
97018-378 97018-372 97018-374 97018-376
Hornos compactos Precision™, Thermo Scientific
Hornos Hornos de convección natural y con ventilación
Conserve un valioso espacio en el banco de trabajo con los hornos compactos Precision™, con convección mecánica o por gravedad.
Perfectos para aplicaciones de secado y horneado. Los hornos cuentan con un interior de pared doble con aislamiento a base de sílice de 2,5 cm (1") y un exterior de acero laminado en frío con recubrimiento de polvo. La luz piloto indica visualmente el estado de funcionamiento del horno.
Certificaciones: Homologado por UL/cUL.