Mantener la sesión abierta?
Finalizando en 
Su sesión ha finalizado
Su sesión ha caducado. Por seguridad lo hemos desconectado.
¿Quiere conectarse de nuevo?
Papel de filtro cualitativo de Whatman Reeve Angel®, grado 202, GE Healthcare
Proveedor: GE HEALTHCARE BIO-SCIENCES COR MX
5202-125 5202-090 5202-110 5202-150 5202-185 5202-240 5202-250 5202-330 5202-400 5202-150 5202-400 5202-150 5202-200 5202-320 5202-320 5202-125 5202-330 5202-125 5202-110 5202-090 5202-240 5202-200
28317-320EA 43.5 MXN InStock
28317-263 28317-230 470105-678 470205-550 28317-309 CA28297-572 28317-320 CA28500-047 28500-050 CA28317-284 CA28500-050 28317-284 28500-038 10147-948 CA11008-524 CA28317-263 28500-047 470205-548 28317-241 470105-676 28297-572 CA28500-038
Papel de filtro cualitativo de Whatman Reeve Angel®, grado 202, GE Healthcare
Filtros Papeles de filtros Papel de filtro cualitativo
Para la filtración industrial de laboratorio de aplicaciones que normalmente implican análisis cualitativos, son característicamente rutinarias y a menudo repetitivas.
  • Estos papeles no son adecuados para el análisis de nitrógeno
  • Partículas gruesas en filtros de grado 202
  • Velocidad de filtración intermedia
Los filtros de la marca Reeve Angel ofrecen uniformidad dentro del grado y a lo largo del tiempo, calidad uniforme y un rendimiento de bueno a excelente con un coste moderado
Los papeles de filtro de celulosa de la marca Reeve Angel también están disponibles en formato plegado (preplegado) recomendado para aquellos laboratorios que realizan un gran número de filtraciones como parte de su rutina diaria. El plegado aumenta el área de filtración efectiva, permitiendo obtener caudales más rápidos. Crepados para aumentar la eficiencia y la vida útil del filtro en comparación con los papeles de filtro lisos del mismo diámetro (Reeve Angel).
Se han reforzado varios grados mediante la adición de pequeñas cantidades de resinas resistentes a la humedad químicamente estables.
Order Now
Algunos números de catálogo podrían haber cambiado derivado de una estandarización global. Los productos o empaques no están afectados.
PEDIDO
INFORMACIÓN RELACIONADA
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Your Price
(IVA no incluido)
Precio Por Uds.