Anillos de soporte, hierro fundido, Humboldt Manufacturing
Proveedor: Humboldt
H-18370 H-18331 H-18350 H-18340 H-18320 H-18360
89370-306EA 454.84 MXN
89370-304 89370-306 89370-322 89370-310 60120-088 60120-022
Anillos de soporte, hierro fundido, Humboldt Manufacturing
Anillos de retorta
La distancia desde el centro del anillo al centro de la abrazadera es de 108 mm (41/4")
Los anillos están cromados y se fijan en varillas de 13 mm (1/2") de diámetro.