Llave de paso SCIENCEWARE®, Bel-Art
Proveedor: Bel-Art
SCIENCEWARE®
F42040-0000
59097-102EA 1332.5 MXN
59097-102
Llave de paso SCIENCEWARE®, Bel-Art
Válvulas de cierre
El cuerpo de plástico de polipropileno tiene un tapón de Teflón® (PTFE), una arandela y un mango rojo brillante.
La junta encaja en el puerto del desecador y el tapón es de 3 vías para generación de vacío, cierre y liberación de vacío.